Frysbehållare för kryorör, Mr. Frosty, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 3425 SEK
479-3200 479-0967 479-0966
Frysbehållare för kryorör, Mr. Frosty, Nalgene®
Lådor Kyl/Frys Lådor/Påsar
PC, med blått HDPE-lock, vit HDPE-insats och skumplastinsats.
  • Rymmer 12 till 18 rör och ett lock med skruvlock säkrar prover inuti i händelse av oavsiktlig behållare som tippar
  • Ingen kontakt med alkoholen: ingen uppsugning, ingen etikettborttagning och ingen kompromiss med rörhandtryck
För nedfrysning av kryorör 1 °C/minut. Lättanvänd, kräver endast isopropylalkohol och en mekanisk frys. Märkt med grafiska steg-för-steg instruktioner.
For 12 cryogenic tubes of 3,6; 4,5 or 5,0 ml or 18 cryogenic tubes 1,0; 1,2; 1,5 or 2,0 ml.
Behållarna är stapelbara och fyllda med alkohol kan de förvaras i rumstemperatur, vilket sparar värdefullt utrymme i frysen.
Diameter: 117 mm.
Lock, storlek: 120 mm.