Flaska, vid hals, med skruvlock
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41325066 41325012 41325072 41325036 41325048 41325060 41325018 41325024 41325054 41325030
215-2825EA 1775 SEK
215-2825 215-2827 201-0515 201-0516 201-0517 201-0519 201-0520 201-0522 HECH41325054 HECH41325030
Flaska, vid hals, med skruvlock
Flaskor Flaskor, glas
Brunt glas med svart lock i PP.
  • Goda kemiska och fysikaliska egenskaper
  • För användning i applikationer utan hög termisk påfrestning
  • Standard GL-gänga
Perfekt för provtagning, förvaring och transport av pulver och pastaliknande material. Brunfärgad för att skydda ljuskänsliga ämnen.