Flaskor, vid hals, med skruvlock
Leverantör: KARTELL
1621 1623 1625 1627 1629 1631
215-0904EA 76 SEK
215-0904 215-0905 215-0906 215-0907 215-0908 215-0909
Flaskor, vid hals, med skruvlock
Flaskor Flaskor, plast
PP, genomskinlig med PP skruvlock.
  • Hög kemikalieresistens, hög temperaturtålighet
  • Uppfyller 'Food and Drug'-standard
Kraftig graderad flaska med lång tätning för läckagesäker förslutning. Den vida halsen gör det enkelt att fylla och tömma med vätskor och pulver.
DIN 13316 and 168
Certifikat: DIN 13316 och 168