Flaskor, smal hals, rund, PFA, med skruvkork
Leverantör: VITLAB
109297 109397 108297 108397 108497
215-4591EA 1950 SEK
215-4591 215-4592 215-4596 215-4597 215-4598
Flaskor, smal hals, rund, PFA, med skruvkork
Flaskor Flaskor, plast
PFA, genomskinlig, med skruvlock i PFA.
  • Maximal kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –200 till +250 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker
Flaska med hög tålighet mot extrema temperaturer, kemikalier och korrosion. Inert mot praktiskt taget alla kemikalier, med undantag för smälta alkaliska metaller, fluorföreningar och komplexa halogenföreningar vid höga temperaturer och under tryck. Perfekt för vätskor.