VWR®, Flaska, vid hals, med skruvlock
Leverantör: VWR Collection
215-1152EA 320 SEK
215-1152 215-1153 215-1154 215-1155 215-1156 215-1157 215-1158 215-1159 215-1160 215-1161 215-1902
VWR®, Flaska, vid hals, med skruvlock
Flaskor Flaskor, plast
PTFE, med tjock vägg.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –200 upp till +280 °C
  • Mycket släta innerväggar för att undvika kontaminering
Robust construction. Special recessed grips on the cap, and grooves in the flask, make it easy to handle. Non stick, the wide mouth allows easy filling and cleaning.