VWR®, Flaska, vid hals, fyrkantig, med skruvlock
Leverantör: VWR Collection
215-7396EA 175 SEK
215-7396 215-7394 215-7392
VWR®, Flaska, vid hals, fyrkantig, med skruvlock
Flaskor Flaskor, plast
HDPE with black, HDPE, tamper-evident cap.
  • Hög kemikalieresistens
  • Läckagesäker
  • Kompakt
Perfekt för provtagning, förvaring och transport. Idealisk för vätskor, fasta ämnen och granulerat material. Med vid hals, lätt att fylla och rengöra.
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable