Flaska, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2107-0008 2107-0016 2107-0032
215-7244EA 990 SEK
215-7244 215-7245 215-7246
Flaska, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
Polymetylpenten PMP, klar, med skruvlock i PP.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål temperaturer till +145 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker
Kan användas överallt i laboratoriet och för provtagning. Vid hals för snabb påfyllning och dispensering av pulver, fasta ämnen och vätskor.