Flaska, vid hals, med skruvlock, MASON-typ, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2115-0500 2115-1000 2115-2000 2115-3000
215-7851EA 1800 SEK
215-7851 215-7852 215-7853 215-7854
Flaska, vid hals, med skruvlock, MASON-typ, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
PPCO, genomskinlig med PP-skruvlock.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål upp till 121 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker förslutning med ring för krympförslutning
Flaska med 70 mm vid hals, passar till skruvlock med MASON-gänga. Kan även användas med blandare med MASON-gänga.