Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, HDPE, with screw cap, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2007-0004 2007-0008 2007-0016 2007-0032 2007-0064 2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-0032 2009-0064
215-7313EA 685 SEK
215-7313 215-7314 215-7315 215-7316 215-7317 215-7323 215-7324 215-7325 215-7326 215-7327
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, HDPE, with screw cap, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, genomskinlig eller bärnsten med skruvlock i PP.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 120 °C
  • Läckagesäker
Idealisk för provtagning, förvaring och transport av vätskor och torra substanser. Rektangulär form sparar utrymme. Finns även brunfärgade för att skydda ljuskänsliga ämnen.