Flaska, mycket tålig, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2125-1000 2125-2000 2125-4000 2126-1000 2126-2000 2126-4000 DS2126-0250 642010-0200
215-7701EA 1925 SEK
215-7701 215-7702 215-7704 215-7711 215-7712 215-7714 215-1799 NALG642010-0200
Flaska, mycket tålig, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, genomskinlig, eller PPCO, med skruvlock i vit PP och packning i TPE.
  • HDPE: God kemikalieresistens. PPCO: Mycket god kemikalieresistens, vakuumtäta i mer än 24 timmar vid 20 °C
  • HDPE: Tål upp till +120 °C PPCO: Tål upp till +121 °C
  • Läckagesäker
Stor flaska med tjocka väggar och extra vid hals för krävande applikationer. Mycket robust för förvaring och transport av vätskor och torra substanser.
Observera: Note: HDPE bottles are not suitable for vacuum applications.