Flaska, vid hals, med skruvlock för miljöprover, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2189-0001 2189-0002 2189-0004 2189-0008 2189-0016 2189-0032
215-1033EA 860 SEK
215-1033 215-1034 215-1035 215-1036 215-1037 215-1038
Flaska, vid hals, med skruvlock för miljöprover, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, genomskinlig, med PP-skruvlock.
  • God kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –100 till +120 °C
  • Läckagesäker
Prisvärd, stöttålig flaska för säker provtagning, transport och förvaring. Lämplig för långvarig förvaring på platser utan direkt ultraviolett strålning.