Flaska, vid hals, med skruvlock, PassPort IP 2, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2199-0004 2199-0008 2199-0016 2199-0032
215-1043EA 835 SEK
215-1043 215-1044 215-1045 215-1046
Flaska, vid hals, med skruvlock, PassPort IP 2, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, genomskinlig med PP-skruvlock.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 120 °C
  • Läckagesäker
Säker, tålig, prisvärd flaska för transport och förpackning av farligt gods. Rekommenderas för dig som vill sammanställa och certifiera egna förpackningar. Extra vid hals för enkel påfyllning och tömning av flytande och fasta material. Extra starka väggar står emot sprickbildning och stötskador som annars kan uppstå under transport. På flaskans botten finns IP2-märkning, material, volym och registreringsskåra. Enligt 49 CFR 173,27 © (2), ICAO Technical Instructions Part 3-1;1.1.6.1 och IATA-föreskrifter om farligt gods, sektion 5.0.2.9.