Flaska, vid hals, fyrkantig, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2122-0010 2123-0010
215-7372EA 515 SEK
215-7372 215-7382
Flaska, vid hals, fyrkantig, med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, translucent with PP screw cap or PPCO, translucent with PP screw cap.
  • HDPE: Compatibility with most alcohols, bases and acids
  • PPCO: Very good chemical resistance, heat resistant up to 121 °C, autoclavable
  • Extra wide opening
Universalflaska med stor volym för de flesta applikationer. Kompakt, med praktiskt inbyggdt handtag.