Flaska, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2105-0001 2105-0002 2105-0004 2105-0008 2105-0016 2105-0032
215-7221EA 255 SEK
215-7221 215-7222 215-7223 215-7224 215-7225 215-7226
Flaska, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
PPCO, genomskinlig med PP skruvlock.
  • Mycket hög kemikalieresistens
  • Tål upp till +121 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker
Kan användas överallt i laboratoriet och för provtagning. Vid hals för snabb påfyllning och dispensering av pulver, fasta ämnen och vätskor.