Flaska, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2103-0001 2103-0002 2103-0004 2103-0008 2103-0016 2103-0032
215-7211EA 375 SEK
215-7211 215-7212 215-7213 215-7214 215-7215 215-7216
Flaska, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
LDPE, genomskinlig, med PP-skruvlock.
  • God kemikalieresistens, tål upp till +80 °C
  • Läckagesäker, vilket gör den lämplig för vätskor
  • Flexibel, utmärkt stöttålighet
Kan användas överallt i laboratoriet och för provtagning. Vid hals för snabb påfyllning och dispensering av pulver, fasta ämnen och vätska.