Sprutflaska, smal hals, autoklaverbar, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2405-0500 2405-1000
215-8108EA 1725 SEK
215-8108 215-8107
Sprutflaska, smal hals, autoklaverbar, Nalgene®
Flaskor Sprutflaskor
PPCO, genomskinlig, PP spraylock.
  • Hög kemikalieresistens, tål upp till 121 °C
  • Flexibel, genomskinlig, läckagesäker
  • Med blå etikett, 'Autoclavable', och volymmärkning