Sprutflaska, smal hals
Leverantör: Kautex
76082 76084
KAUT76082EA 63 SEK
KAUT76082 KAUT76084
Sprutflaska, smal hals
Flaskor Sprutflaskor
LDPE, genomskinlig med sprutlock i LDPE.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 80 °C
  • Läckagesäker
Prisvärd, mjuk och lätt att klämma ihop. För användning med lösningar som vatten, tvål, svaga syror och alkalier. Spetsen kan klippas för att öka flödet.