Sprutflaska, smal hals, VITsafe™, med tryckt namn
Leverantör: VITLAB
1332819 1332839 1332849 1332859 1332869 1332879 1332889 1332899 1332909 1332939 1332949 1332959 1332969 1332979 1331819 1331839 1331849 1331859 1331869 1431829 1432829 1432989 1333839 1333849 1333859 1333869 1433829
215-5716EA 200 SEK
215-5716 215-5714 215-5715 215-5700 215-5702 215-5708 215-5701 215-5709 215-5710 215-5717 215-5703 215-5704 215-5705 215-5706 215-1716 215-6873 215-6874 215-1717 215-6840 215-6841 215-6858 215-6864 215-6876 215-6877 215-1718 215-6878 215-6865
Sprutflaska, smal hals, VITsafe™, med tryckt namn
Flaskor Sprutflaskor
LDPE, ventilerat lock med gänga.
  • Färgkodad innehållsbeskrivning med varningssymboler och riskbeskrivning i enlighet med bestämmelser för farliga ämnen (Hazardous Substance Regulation)
  • God kemikalieresistens
  • God temperaturtålighet
Ventilerat lock fungerar enligt principen för gas-/ångpermeabilitet. Skruvlocket förhindrar eventuell ångtrycksökning ovanför innehållet. Det förhindrar risken för att lösningsmedel läcker ut.
Observera: Note: Washbottle 'Hexan' is not suitable for n-Hexane.