Sprutflaska, vid hals, med tryckt namn
Leverantör: VITLAB
133381 135181 135281 135381
215-6764EA 2325 SEK
215-6764 VITL135181 VITL135281 VITL135381
Sprutflaska, vid hals, med tryckt namn
Flaskor Sprutflaskor
LDPE, genomskinlig, med skruvlock i PP.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 80 °C (upp till 90 °C under kortare perioder)
Färgkodad innehållsdeklaration på tyska, engelska och franska.