Flaska, vid hals, utvikt kant, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
211812408 211813601 211814409 211815405 211816307 211817303 211818608 211819107
215-1374EA 240 SEK
215-1374 215-1419 215-1376 215-1420 215-1421 215-1422 215-1380 215-1381
Flaska, vid hals, utvikt kant, DURAN®
Flaskor Flaskor, glas
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, oslipad hals.
  • Mycket bra kemikaliebeständighet
  • Hög temperaturbeständighet
  • Minimal termisk expansion ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
  • Glas typ I enligt USP, EP och JP
Rund, med tryckt volym och vitt skrivfält.
DIN 12038
Certifikat: DIN 12038.