Flaska, smal hals, med NS-propp
Leverantör: VITLAB
100594 100694
215-6844EA 1475 SEK
215-6844 215-6845
Flaska, smal hals, med NS-propp
Flaskor Flaskor, plast
PP, genomskinlig, med HDPE-propp.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 121 °C (20 minuter), vid kontinuerlig användning 100 °C
Idealisk för provtagning, lagring och transport av vätskor. Kan fyllas med varma substanser.