Flaskor, smal hals, med standard markproppar, PYREX®
Leverantör: SciLabware
1521/08D 1521/16D 1521/18D 1521/22D 1521/04D 1521/06D 1521/10D 1521/12D
215-0342EA 570 SEK
215-0342 215-0345 215-0346 215-0347 215-0340 215-0341 215-0343 BIBB1521/12D
Flaskor, smal hals, med standard markproppar, PYREX®
Flaskor Flaskor, glas
PYREX®, borosilicate glass, with standard ground joint and glass stopper.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Märkt med volym och med ett vitt skrivfält.
ISO4796-2
Certifikat: ISO4796-2.