Flaskor, smal hals, LDPE, med gänga
Leverantör: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
E50 E100 E250 E500 E1000
215-6008EA 44 SEK
215-6008 215-6009 215-6010 215-6011 215-6012
Flaskor, smal hals, LDPE, med gänga
Flaskor Flaskor, plast
LDPE, ofärgad.
  • Mjuk, kan användas som dropp- eller tvättflaska
  • Lock (skruv-, dropp- eller sprutrörslock) beställs separat
Perfekt för provtagning, förvaring och transport av vätskor