Flaska, brunt glas
Leverantör: REXAM
5710205 6231208 5714203
215-3801EA 105 SEK
215-3801 215-3803 215-3802
Flaska, brunt glas
Flaskor Flaskor, glas
Soda-lime glas, brun, smalt utan skruvlock.
  • Goda kemiska och fysikaliska egenskaper
  • För användning i applikationer utan hög termisk påfrestning
GL-gänga. Brunfärgad för att skydda ljuskänsligt material. Levereras med dammskyddande lock. Platsbesparande (fyrkantiga) vid förvaring och transport. Stabil.
Olika lock finns som tillbehör (se art.nr 217-9200 till 217-9203 för skruvlock och 217-0202 till 217-0205 för droppring)