Skruvlock
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41326032 41326040 41326055 41326018 41326025 41326028
215-2803EA 9 SEK
215-2803 215-2802 HECH41326055 HECH41326018 HECH41326025 HECH41326028
Skruvlock
Lock Lock, flaskor
Svart PP.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål upp till +110 °C
  • Lämpligt endast för flaskorna 215-2814 till 215-2819