Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Leverantör: Corning
FCP1000-03 FCP100-02
215-1283EA 0 SEK
215-1283 215-0650
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, genomskinlig med LDPE-skruvlock.
  • Square cross section bottles saves on storage space
  • Bottles are available capped (assembled) or uncapped (unassembled)
En serie fyrkantiga flaskor med smal hals. Perfekt för användning i laboratorier, i produktion eller på fältet för förvaring av vätskor, fasta ämnen och pulver.