Flaskor, smal hals, rund, PE, med skruvkork
Leverantör: KARTELL
3171 3191 3231 3241 3251 3261
KART3171EA 48 SEK
KART3171 215-1358 215-1359 215-1360 215-1361 215-1362
Flaskor, smal hals, rund, PE, med skruvkork
Flaskor Flaskor, plast
PE, Grå.
  • Double sealing with insert plug ensuring a leakproof seal
  • Easy grip cap
  • Opaque bottles ideal for the storage of photosensitive materials
Flaskan har sluttande sida, vilket minskar risken för att substans kvarlämnas, och märkningspunkter på sidorna och locket, för manipuleringssäker förslutning.