Spädningsflaska med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2500-0280 2500-0380 2505-0380
215-7801EA 1550 SEK
215-7801 215-7802 215-7812
Spädningsflaska med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
Polysulfon PSF, helt klar eller polypropylenkopolymer PPCO, genomskinlig, med PP-skruvlock.
  • PSF: Outstanding resistance to weak acids, bases and all aqueous solutions/PPCO: Outstanding resistance to strong acids, alcohols and bases
  • PSF: Temperature resistant from −100 to +165 °C/PPCO: Temperature resistant from −40 to +121 °C
  • PSF: Autoclavable, use with Tween shortens service life/PPCO: Autoclavable, sustains repeated cleaning and autoclaving with Tween
Kompatibel med spädningsmetoder som beskrivs i standardmetoderna för vattenanalys, analys av mejeriprodukter och andra professionella standardmetoder.