Flaskor, smal hals, rund, LDPE, med skruvkork, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 270 SEK
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Flaskor, smal hals, rund, LDPE, med skruvkork, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
LDPE, genomskinlig, med skruvlock i PP.
  • God kemikalieresistens, tål upp till +80 °C
  • Passar för spåranalys
  • Mer flexibel och stötsäker än HDPE-flaskor, läckagesäker
Idealisk för förvaring och transport av vätskor.