Förpackningsflaska med smal hals och skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
312085-0001 312089-0001 312089-0004 312089-0032 312085-0002 312085-0004 312085-0008 312085-0016 312085-0032 312089-0002 312089-0008 312089-0016
215-1007EA 13225 SEK
215-1007 215-1009 215-1017 215-1432 215-1410 215-1411 215-1412 215-1414 215-1415 215-1416 215-1430 215-1431
Förpackningsflaska med smal hals och skruvlock, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, genomskinlig eller brun, med skruvlock i PP.
  • God kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –100 till +120 °C
  • Läckagesäker
Billiga flaskor som inte går sönder för förvaring och transport av pulver eller pastor. Bruna flaskor som skyddar ljuskänsliga substanser.
Observera: Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.