Flaskor, smal hals, rund, HDPE, med skruvkork, Boston-typ, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
312002-9050 312002-0008 312002-9125 312002-0032 312002-0006 312002-0001 312002-0002 312002-0004 312002-0016 312002-9025
215-0234EA 25525 SEK
215-0234 215-0209 215-0246 215-0225 215-0207 215-0189 215-0190 215-0194 215-1377 215-1379
Flaskor, smal hals, rund, HDPE, med skruvkork, Boston-typ, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, genomskinlig med PP-skruvlock.
  • God kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –100 till +120 °C
  • Läckagesäker
Idealisk för förvaring, förpackning och transport av vätskor. Tålig, stark och stabil.
Observera: Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.