Flaskor, smal hals, rund, PFA, med skruvkork, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
1630-0004 1630-0008 1630-0016 1630-0032 DS1630-0001 DS1630-0002
215-7163EA 1525 SEK
215-7163 215-7164 215-7165 215-7166 215-7161 215-7162
Flaskor, smal hals, rund, PFA, med skruvkork, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
PFA, genomskinlig, med PFA skruvlock.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från −270 till +250 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker
Flaska med hög resistens mot extrema temperaturer, kemikalier och korrosion. Inert i förhållande till nästan alla kemikalier utom fluorföreningar och komplexa halogenföreningar vid höga temperaturer och under tryck.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.