Flaska, fyrkantig, smal eller vid hals, med gänga
Leverantör: DWK Life Sciences
238102456 238162453 238163655 238164454 238165459 238202405 238203607 238204406 238262402 238263604 238264403 238265408 238103658 238162453_10 238163655_10
215-1614EA 77 SEK
215-1614 215-1634 215-1635 215-1636 215-1637 215-1664 215-1665 215-1666 215-1684 215-1685 215-1686 215-1687 SCOT238103658 SCOT238162453_10 SCOT238163655_10
Flaska, fyrkantig, smal eller vid hals, med gänga
Flaskor Flaskor, glas
Soda-lime glas, klar eller brun, utan skruvlock.
  • Goda kemiska och fysikaliska egenskaper
  • För applikationer utan hög termisk påfrestning
  • Olika typer av lock finns
DIN thread. Space saving in storage and transport. Stable, non-slip. Amber to protect light-sensitive materials.