Flaskor, smal hals, rund, PC, med skruvkork, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2205-0016 2205-0032 DS2205-0010 DS2205-0020 DS2205-0210 DS2205-0250
215-7581EA 1100 SEK
215-7581 215-7582 215-7585 215-7586 215-7583 215-7584
Flaskor, smal hals, rund, PC, med skruvkork, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
PC, genomskinlig, med skruvlock i PP.
  • Robust, stöttålig
  • Tål upp till 135 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker
Idealisk för förvaring av vattenhaltiga lösningar och för korttidsförvaring av odlingsmedier. 4- och 8-litersmodellerna har en inbyggd ögla där man kan fästa en id-etikett.