Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2015-0030 2015-0060 2015-0125 2015-1000 2015-0250 2015-0500 2015-2000
215-7601EA 1025 SEK
215-7601 215-7602 215-7603 215-7606 215-7604 215-7605 215-7607
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Flaskor Flaskor, plast
PC, genomskinlig med skruvlock i PP.
  • Tålig, stötsäker, lätt
  • Tål upp till +135 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker
Idealisk för förvaring av vattenhaltiga lösningar och för korttidsförvaring av odlingsmedia. 2000 ml flaska har ett inbyggt handtag för att underlätta hantering.
Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables. Excellent clarity helps easily identify content levels.
Molded in graduations for ease in dispensing. 2 L size has molded-in handgrips to aid in lifting and pouring contents.
Certifikat: USP Class VI; FDA - 21 CFR