Flaskor, smal hals, rund, HDPE, med skruvkork, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2002-0001 2002-0002 2002-0004 2002-0006 2002-0008 2002-0016 2002-0032 2002-9016 2002-9025 2002-9050 2002-9125
215-7504EA 330 SEK
215-7504 215-7505 215-7506 215-7507 215-7508 215-7510 215-7511 215-7509 215-7502 215-7503 215-7501
Flaskor, smal hals, rund, HDPE, med skruvkork, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, genomskinlig, med PP-skruvlock.
  • God kemikalieresistens
  • Tål upp till +100 °C
  • Läckagesäker
Perfekt för förvaring och transport av vätskor. Lämplig för många olika applikationer.