Flaska, smal hals, med GL-gänga, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 160 SEK
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Flaska, smal hals, med GL-gänga, DURAN®
Flaskor Flaskor, glas
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klart, utan skruvlock.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rund, med gradering och GL-gänga. Utan droppring och skruvlock.
With printed retrace code (batch identification).
*Med särskilt utformad glaskant för bättre hällfunktion, vilket gör att extra hällring inte behövs.
**En ingjuten ringmarkering anger fyllningshöjd för nominell volym.
Certifikat: ISO 4796-1