VWR®, Flaska, rund, med skruvlock
Leverantör: VWR Collection
215-1592EA 1125 SEK
215-1592 215-1593 215-1594 215-0057 215-0058 215-0059 215-1595 215-1596 215-3261
VWR®, Flaska, rund, med skruvlock
Flaskor Flaskor, glas
Borosilikat 3.3 glas, med PP skruvlock och hällring.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Minimal termisk expansion, vilket ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
Ett prisvärt alternativ för de flesta applikationer på laboratoriet. Rund, med gradering, GL 32 eller GL 45-gänga, droppring och blått skruvlock.
ISO 4796
Certifikat: ISO 4796