Medieflaskor, fyrkantiga, sterila, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2019-0030 2019-0060 2019-0125 2019-0250 2019-0500 2019-1000 2019-2000
215-6700EA 6775 SEK
215-6700 391-7122 391-7123 391-7124 391-7125 391-7126 391-7127
Medieflaskor, fyrkantiga, sterila, Nalgene®
Flaskor Cellodlingsflaskor
PETG bottle with HDPE screw closure.
  • Läckagesäker och tålig
  • Reducerad permeabilitet för koldioxid och syre
  • Flaskan och förslutningar är steriliserade med strålning och är icke-pyrogena vilket eliminerar dyra moment som tvätt, depyrogenering och autoklavering
  • Manipuleringssäker försegling i form av värmekrympt band runt förslutning och hals
  • 2-litersstorleken har ingjutna handtag och ett 53 mm vitt lock
Denna tjockväggiga, fyrkantiga mediaflaska, genomskinlig och graderad, är ett billigt alternativ till glasflaskor för förvaring och transport av media.