Carboys, bred hals, HDPE, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2212-0020 2212-0050 2211-0050 2211-0020
216-8621EA 2700 SEK
216-8621 216-8622 216-8602 216-8601
Carboys, bred hals, HDPE, med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Dunkar
HDPE, translucent or PP, translucent with white PP screw cap.
  • HDPE: Hög kemikalieresistens/PP: Hög kemikalieresistens
  • HDPE: Tål  upp till 120 °C/PP: Tål upp till 135 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker
Kraftig, kompakt design med gradering i gallon och liter. Vid hals för lätt påfyllning, tömning och rengöring. Särskilt användbar för hantering av pulver och andra fasta ämnen i stora mängder. Med inbyggda bärhantag på sidorna och ett kraftigt handtag i rostfritt stål.