Flaska/dunk, rektangulär, med handtag, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2240-0015 2240-0025 2240-0050
216-8691EA 985 SEK
216-8691 216-8692 216-8693
Flaska/dunk, rektangulär, med handtag, Nalgene®
Flaskor Dunkar
HDPE, genomskinlig med vitt PP-skruvlock.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från −100 till +120 °C
  • Stabil, kraftig design med gradering i gallon och liter, läckagesäker
Bra stabilitet tack vare stor botten och låg tyngdpunkt. Pipen är tillräckligt lång för precisionshällning av vätskor. Med fäst lock som inte kan tappas bort. Försänkt botten erbjuder ytterligare stöd vid hällning.