Burk, låg modell, med Twist-off-gänga
Leverantör: RIXIUS
1-0800-0050-43 1-0800038066KT 1-0800-0720-66 1-0800-0212-66 1-0800-0720-82 1-0801-0490-82 1-0800-0160-48 1-0800-0370-66 1-0800-1062-82 S080001004875
216-3620EA 14 SEK
216-3620 216-3622 216-3623 216-3621 RIXI1-0800-0720-82 RIXI1-0801-0490-82 RIXI1-0800-0160-48 RIXI1-0800-0370-66 RIXI1-0800-1062-82 RIXIS080001004875
Burk, låg modell, med Twist-off-gänga
Burkar Burkar, universal
Glas, utan lock.
  • Goda kemiska och fysikaliska egenskaper
  • För användning i applikationer upp till måttliga temperaturer
  • Metallskruvlock finns som tillval för 216-3630 till 216-3633
Perfekt för provtagning, förvaring och transport av pulver, granulat, pastor eller vätskor.