Hybridiseringsflaskor, WHEATON®
Leverantör: DWK Life Sciences
805000 805001 805003 805007 805011 805015 805021 805027 805031
732-4600EA 1600 SEK
732-4600 732-4601 732-4602 732-4603 732-4604 732-4605 732-4607 732-4609 732-4610
Hybridiseringsflaskor, WHEATON®
Flaskor Hybridiseringsflaskor/rör
Flaskor av borsilikatglas, PBT-lock med PTFE/silikoniserad insida.
  • Fem flaskstorlekar för olika membranstorlekar
  • Flaskorna ryms i de flesta hybridiseringsugnar av standardtyp
  • Kraftiga sidoväggar på 3,2 mm ger ökad säkerhet
  • Det finns säkerhetsbelagda flaskor med en stark, glidskyddad plastbeläggning som minskar risken för att de går sönder och därmed risken för exponering för farliga material
  • Akrylställ för upp till sex hybridiseringsflaskor för säker transport eller förvaring i laboratoriet
De här flaskorna som är användbara i blot-applikationer för nukleinsyra och protein som kräver minsta möjliga givarlösningsvolym, tar bort behovet av krångliga påsar och gör det möjligt att snabbt hälla i och ur hybridiserings- och tvättlösningar.