Gas washing bottles, PFA, PTFE frit and tube connectors, BOLA
Leverantör: Bohlender
A118-01 A118-02 A118-03
201-0015EA 6900 SEK
201-0015 201-0016 201-0017
Gas washing bottles, PFA, PTFE frit and tube connectors, BOLA
Flaskor Gastvättflaskor
Transparent PFA-flaska med vit PTFE-fritta.
  • Porfri, tål de flesta kemikalier
  • Finporig 3 μm fritta säkerställer optimal pärlbildning av den gas som ska tvättas
  • Tål temperaturer från −200 till +250 °C
Stabil krossäker flaska.