Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 1075 SEK
215-1061 215-1062 215-1063
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Flaskor Droppflaskor
Av genomskinlig LDPE med färgkodade (röda, gröna, blå, vita och gula) skruvlock av PP och dropprör av LDPE.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Drop control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
  • Flexible for easy handling, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Det är enkelt att identifiera reagenser med olika färger på skruvlocken. För en pålitlig, upprepningsbar dispensering av reagens och andra vätskor. Bra alternativ till pipetter eller andra konventionella dispenseringsprodukter. De är lämpliga för de flesta biotekniska, diagnostiska och farmaceutiska applikationer.