Droppa flaskor, PP, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
DS2420-0125 DS2420-0250
216-4432EA 1225 SEK
216-4432 NALGDS2420-0250
Droppa flaskor, PP, Nalgene®
Flaskor Droppflaskor
PPCO med droppfri stängning och lock av blått PP.
  • Autoclavable even when full with tips uncapped
  • Leakproof closure
  • Integral non-drip closure with attached cap
Idealisk för sterila lösningar.