Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Leverantör: KARTELL
388 389 391 392 393
215-9110EA 80 SEK
215-9110 215-9115 215-9120 215-9125 215-9130
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Flaskor Droppflaskor
LDPE, genomskinlig med rött skruvlock i polyetylen.
  • God kemikalieresistens
  • Tål upp till +80 °C
  • Läckagesäker
Flaska utrustad med dropprör och gummisugare.