Centrifugerflaskor, PC/PPCO, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 2000 SEK
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Centrifugerflaskor, PC/PPCO, med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Centrifugflaskor
PC eller PPCO, vid hals, med PP skruvlock med silikonpackning, autoklaverbar.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 27 500 ×g för 250 ml och 13 700 ×g för 500 ml
  • Vid användning av 250 ml flaska i Sorvall GSA-rotor behövs adaptern art nr 525-2300