Centrifugflaska
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
3120-0250 3120-0500 3120-1000 3120-1010 3120-9500 3121-0250 3122-0250 3122-0500 3122-1000 3122-1010 3127-0250
525-2311EA 725 SEK
525-2311 525-2314 525-2316 525-2315 525-2313 525-2361 525-2331 525-2333 525-2335 525-2336 525-2341
Centrifugflaska
Flaskor Centrifugflaskor
Med skruvförslutning.
Vid användning av 250 ml-flaskan i Sorvall GSA-rotor använd adapter 525- 2300. Vid max hastighet krävs tätslutande lock, se art nr 525-2913, 525-2914 eller 525-2915.
PPCO
Genomskinlig, autoklaverbar. Kemikalieresistent
Tål upp till 13200×g för 250 ml, 4800×g för 500 ml och 7100×g för 1000 ml.
HDPE
Genomskinlig.
Tål temperaturer ned till –100 °C och upp till 8000×g.
PC
Genomskinlig, autoklaverbar.
Tål upp till 27500×g för 250 ml, 13700×g för 500 ml och 7100×g för 1000 ml.
FEP
Genomskinlig, autoklaverbar. Tål syror, baser och lösningsmedel. Utmärkt för kloroform och fenolextraheringar.
Tål temperaturer från –100 till +150 °C och upp till 4 000×g.