Skruvlock med anslutningar, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
6149-0001 6149-0002
216-8931EA 445 SEK
216-8931 216-8932
Skruvlock med anslutningar, Nalgene®
Beslag och kopplingar
De flesta Nalgene®-förslutningar och de från andra tillverkare kan eftermonteras med dessa kopplingar för vätskeöverföring utan ventilations- och ventilationsanordning. För att göra detta, borra helt enkelt två passningshål i förslutningen, mata in insatsen och röranslutningarna och fäst rör med 6 eller 13 mm innerdiameter. Nalgene® förslutningar 53B (53 mm) kan endast förses med 6 mm röranslutningar, 83B (83 mm) förslutningar kan utrustas med både 6 och 13 mm kopplingar.
  • Komplett set med mall och fullständig anvisning
  • Läckagesäker montering
  • Autoklaverbar
PP-anslutningar, acetalmuttrar, silikonpackningar och TPE-lock.